Imprimer
3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46717-1G OR46717-250MG OR46717-2.5G
APOSOR46717-1GEA 445 EUR
APOSOR46717-1G APOSOR46717-250MG APOSOR46717-2.5G
3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₈H₇N₃
Poids moléculaire: 145.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159717
Numéro CAS: 3357-42-4