Imprimer
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1,3,4-thiadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46716-1G OR46716-250MG OR46716-500MG OR46716-2.5G OR46716-5G
APOSOR46716-1GEA 406 EUR
APOSOR46716-1G APOSOR46716-250MG APOSOR46716-500MG APOSOR46716-2.5G APOSOR46716-5G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1,3,4-thiadiazole
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₆H₅N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06653492
Numéro CAS: 881041-56-1