Imprimer
(2R,6S)-4-(3-Chloropropyl)-2,6-dimethylmorpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46699-1G OR46699-250MG OR46699-500MG OR46699-2.5G
APOSOR46699-1GEA 458 EUR
APOSOR46699-1G APOSOR46699-250MG APOSOR46699-500MG APOSOR46699-2.5G
(2R,6S)-4-(3-Chloropropyl)-2,6-dimethylmorpholine
(2R,6S)-4-(3-Chloropropyl)-2,6-dimethylmorpholine
Formule: C₉H₁₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15731988
Numéro CAS: 1130769-62-8