Imprimer
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46690-1G OR46690-250MG OR46690-500MG
APOSOR46690-1GEA 562 EUR
APOSOR46690-1G APOSOR46690-250MG APOSOR46690-500MG
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Formule: C₈H₁₃ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424700
Numéro CAS: 123790-13-6