Imprimer
2-(Methylthio)benzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46685-1G OR46685-250MG OR46685-500MG
APOSOR46685-1GEA 418 EUR
APOSOR46685-1G APOSOR46685-250MG APOSOR46685-500MG
2-(Methylthio)benzoyl chloride
2-(Methylthio)benzoyl chloride
Formule: C₈H₇ClOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652997
Numéro CAS: 1442-03-1