Imprimer
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46676-250MG OR46676-100MG
APOSOR46676-250MGEA 275 EUR
APOSOR46676-250MG APOSOR46676-100MG
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18905193
Numéro CAS: 1201221-65-9