Imprimer
2-(Phenylamino)acetyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46674-1G OR46674-250MG OR46674-500MG OR46674-2.5G
APOSOR46674-1GEA 510 EUR
APOSOR46674-1G APOSOR46674-250MG APOSOR46674-500MG APOSOR46674-2.5G
2-(Phenylamino)acetyl chloride
2-(Phenylamino)acetyl chloride
Formule: C₈H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20661775
Numéro CAS: 85630-85-9