2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆Cl₂O₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12025154 Numéro CAS: 106904-10-3 |