Imprimer
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46670-1G OR46670-250MG OR46670-500MG
APOSOR46670-1GEA 519 EUR
APOSOR46670-1G APOSOR46670-250MG APOSOR46670-500MG
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃Cl₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448240
Numéro CAS: 162848-18-2