Imprimer
Chlorure de benzyltriéthylammonium 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzyltriéthylammonium chlorure
OR4667-500G OR4667-5KG OR4667-1KG
APOSOR4667-500GEA 24.8 EUR
APOSOR4667-500G APOSOR4667-5KG APOSOR4667-1KG
Chlorure de benzyltriéthylammonium 99%
Chlorure de benzyltriéthylammonium
Formule: C₁₃H₂₂ClN
Poids moléculaire: 227.78 g/mol
Point d'ébullition: 444.8 °C
Point de fusion: 185…192 °C (déc.)
Point éclair: >275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011824
Numéro CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1