1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₁NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09834787 Numéro CAS: 13337-69-4 |