Imprimer
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46652-1G OR46652-250MG OR46652-500MG OR46652-5G
APOSOR46652-1GEA 458 EUR
APOSOR46652-1G APOSOR46652-250MG APOSOR46652-500MG APOSOR46652-5G
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 205.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05841592
Numéro CAS: 884507-41-9