Imprimer
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4665-5G OR4665-25G
APOSOR4665-5GEA 163 EUR
APOSOR4665-5G APOSOR4665-25G
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Formule: C₁₂H₁₀O₂S₂
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094663
Numéro CAS: 21101-56-4