Imprimer
2,2'-Dithiodianiline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Disulfure de bis(2-aminophényle)
OR4664-100G OR4664-500G
APOSOR4664-100GEA 89.9 EUR
APOSOR4664-100G APOSOR4664-500G
2,2'-Dithiodianiline 98%
2,2'-Dithiodianiline
Formule: C₁₂H₁₂N₂S₂
Poids moléculaire: 248.37 g/mol
Point de fusion: 91…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007703
Numéro CAS: 1141-88-4
EINECS: 214-529-1