Imprimer
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46635-1G OR46635-250MG OR46635-500MG
APOSOR46635-1GEA 348 EUR
APOSOR46635-1G APOSOR46635-250MG APOSOR46635-500MG
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00244899
Numéro CAS: 883-38-5