Imprimer
Acide 2-oxoglutarique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4662-100G OR4662-25G OR4662-500G
APOSOR4662-100GEA 67.2 EUR
APOSOR4662-100G APOSOR4662-25G APOSOR4662-500G
Acide 2-oxoglutarique
Acide 2-oxoglutarique
Formule: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004165
Numéro CAS: 328-50-7