Imprimer
2,3-Diméthyl-1-butène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR46606-25G OR46606-5G
APOSOR46606-25GEA 72.5 EUR
APOSOR46606-25G APOSOR46606-5G
2,3-Diméthyl-1-butène
2,3-Diméthyl-1-butène
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 56 °C
Point de fusion: -157
Densité: 0.68 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008923
Numéro CAS: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3 II