Bis(2-aminophenyl)sulphide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2'-Thiodianiline, 2,2'-Diaminodiphenyl sulphide, 2-Aminophenyl Sulphide
Formule:
C₁₂H₁₂N₂S Point de fusion: 85…88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094662 Numéro CAS: 5873-51-8 |