Imprimer
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR46575-100G OR46575-25G
APOSOR46575-100GEA 161 EUR
APOSOR46575-100G APOSOR46575-25G
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate 95%
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Poids moléculaire: 178.02 g/mol
Point de fusion: 151…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012820
Numéro CAS: 20260-53-1
UN: 3261
ADR: 8 II