Imprimer
2-Bromo-5-iodoaniline 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46544-1G OR46544-250MG OR46544-5G
APOSOR46544-1GEA 72.5 EUR
APOSOR46544-1G APOSOR46544-250MG APOSOR46544-5G
2-Bromo-5-iodoaniline 96%
2-Bromo-5-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Point de fusion: 70…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16038675
Numéro CAS: 111721-74-5