Imprimer
Acide 6-iodo-o-toluique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46539-1G OR46539-250MG OR46539-5G
APOSOR46539-1GEA 122 EUR
APOSOR46539-1G APOSOR46539-250MG APOSOR46539-5G
Acide 6-iodo-o-toluique 95%
Acide 6-iodo-o-toluique
Formule: C₈H₇IO₂
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310823
Numéro CAS: 54811-50-6