Imprimer
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,6-Dibromo-m-xylene
OR46516-10G OR46516-25G OR46516-5G
APOSOR46516-10GEA 59.6 EUR
APOSOR46516-10G APOSOR46516-25G APOSOR46516-5G
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Formule: C₈H₈Br₂
Poids moléculaire: 263.96 g/mol
Point de fusion: 71…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154984
Numéro CAS: 615-87-2