Imprimer
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 6-chloro-5-methoxynicotinate
OR46512-1G OR46512-500MG
APOSOR46512-1GEA 97.8 EUR
APOSOR46512-1G APOSOR46512-500MG
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16659999
Numéro CAS: 915107-31-2