Imprimer
Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46504-10G OR46504-5G OR46504-25G OR46504-100G OR46504-500G
APOSOR46504-10GEA 64.4 EUR
APOSOR46504-10G APOSOR46504-5G APOSOR46504-25G APOSOR46504-100G APOSOR46504-500G
Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Furan-2,5-diyldimethanol
Formule: C₆H₈O₃
Point d'ébullition: 95…120 °C/0,4mmHg
Point de fusion: 74…77 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003253
Numéro CAS: 1883-75-6