Imprimer
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46503-25G OR46503-100G
APOSOR46503-25GEA 21.9 EUR
APOSOR46503-25G APOSOR46503-100G
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formule: C₈H₈O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092317
Numéro CAS: 4282-32-0