4-Perhydroazepinone hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Azepanone hydrochloride, Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
Formule:
C₆H₁₂ClNO Point de fusion: 176…181 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02183487 Numéro CAS: 50492-22-3 |