Imprimer
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR4634-1G OR4634-25G OR4634-5G
APOSOR4634-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4634-1G APOSOR4634-25G APOSOR4634-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Point d'ébullition: 216…217 °C
Densité: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419271
Numéro CAS: 147081-44-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III