Imprimer
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
OR4629-1G OR4629-5G
APOSOR4629-1GEA 74.1 EUR
APOSOR4629-1G APOSOR4629-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 160…164 °C
Densité: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191348
Numéro CAS: 132883-44-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II