(-)-Corey lactone benzoate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Benzoate, (3aR,4S,5R,6aS)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Formule:
C₁₅H₁₆O₅ Point de fusion: 120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00674102 Numéro CAS: 39746-00-4 |