Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bis(acetonitrile)-palladium(II) chloride, Palladium(II) chloride diacetonitrile complex, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
Formule:
C₄H₆Cl₂N₂Pd Poids moléculaire: 259.43 g/mol Point de fusion: 300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013122 Numéro CAS: 14592-56-4 EINECS: 238-637-3 UN: 3439 ADR: 6.1 III |