Imprimer
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46245-1G OR46245-5G
APOSOR46245-1GEA 0 EUR
APOSOR46245-1G APOSOR46245-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Formule: C₅H₉N₃
Point d'ébullition: 98 °C/3mmHg
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04970041
Numéro CAS: 35100-92-6