2-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₅ClN₂ Point de fusion: 89…97 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09260903 Numéro CAS: 22536-61-4 |