Imprimer
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-1-Benzylpyrrolidin-3-amine, (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
OR4624-1G OR4624-5G OR4624-250MG
APOSOR4624-1GEA 71.3 EUR
APOSOR4624-1G APOSOR4624-5G APOSOR4624-250MG
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Point d'ébullition: 101…103 °C/3mmHg
Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082638
Numéro CAS: 114715-39-8