Imprimer
1,2,4-Triméthoxybenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4622-100G OR4622-10G OR4622-50G
APOSOR4622-100GEA 63.8 EUR
APOSOR4622-100G APOSOR4622-10G APOSOR4622-50G
1,2,4-Triméthoxybenzène 98%
1,2,4-Triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 247 °C
Densité: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008360
Numéro CAS: 135-77-3
EINECS: 205-219-7