Imprimer
(R)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1R)-(-)-1-Aminoindane hydrochloride
OR46214-100G OR46214-25G OR46214-5G
APOSOR46214-100GEA 876 EUR
APOSOR46214-100G APOSOR46214-25G APOSOR46214-5G
(R)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
(R)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClN
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100854
Numéro CAS: 10305-73-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III