2-Aminopyridin-4-ol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Amino-4-hydroxypyridine
Formule:
C₅H₆N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04114161 Numéro CAS: 33631-05-9 |