Imprimer
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolium chloride, IPr.HCl
OR46211-25G OR46211-5G
APOSOR46211-25GEA 149 EUR
APOSOR46211-25G APOSOR46211-5G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Formule: C₂₇H₃₇ClN₂
Point de fusion: 278 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684545
Numéro CAS: 250285-32-6