4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine
Formule:
C₅H₄BrClN₂ Point de fusion: 148…153 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09263478 Numéro CAS: 215364-85-5 |