4-(Méthylsulfonyl)benzyle bromure 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₉BrO₂S Point de fusion: 82…86 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00185849 Numéro CAS: 53606-06-7 UN: 3261 ADR: 8,III |