Imprimer
ω,3-Dibromoacétophénone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,3'-Dibromoacétophénone, α,3-Dibromoacétophénone
OR46152-25G OR46152-1G OR46152-5G
APOSOR46152-25GEA 0 EUR
APOSOR46152-25G APOSOR46152-1G APOSOR46152-5G
ω,3-Dibromoacétophénone 95%
ω,3-Dibromoacétophénone
Formule: C₈H₆Br₂O
Poids moléculaire: 277.94 g/mol
Point de fusion: 51
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082698
Numéro CAS: 18523-22-3
UN: 3261
ADR: 8 II