Imprimer
3-Chloro-5-iodopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46150-100MG OR46150-1G OR46150-250MG
APOSOR46150-100MGEA 82.8 EUR
APOSOR46150-100MG APOSOR46150-1G APOSOR46150-250MG
3-Chloro-5-iodopyridine
3-Chloro-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235133
Numéro CAS: 77332-90-2