(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formule:
C₆H₁₃NO Poids moléculaire: 115.18 g/mol Point d'ébullition: 61…62 °C/40mmHg Densité: 0.932 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 45 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010408 Numéro CAS: 63126-47-6 UN: 1993 ADR: 3 III |