Imprimer
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46133-1G OR46133-5G
APOSOR46133-1GEA 30.6 EUR
APOSOR46133-1G APOSOR46133-5G
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₄
Point de fusion: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311175
Numéro CAS: 876-05-1