Imprimer
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46130-1G OR46130-5G
APOSOR46130-1GEA 0 EUR
APOSOR46130-1G APOSOR46130-5G
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate 98%
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate
Formule: C₂₁H₂₀O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078077
Numéro CAS: 31752-99-5