4-Bromo-2-méthyl-6-nitroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-6-nitro-o-toluidine
Formule:
C₇H₇BrN₂O₂ Point de fusion: 143 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052919 Numéro CAS: 77811-44-0 |