Imprimer
5-Formyl-2-picoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Formyl-6-methylpyridine, 2-Methyl-5-formylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-Methylnicotinaldehyde, 6-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
OR46109-1G OR46109-10G OR46109-5G
APOSOR46109-1GEA 42.2 EUR
APOSOR46109-1G APOSOR46109-10G APOSOR46109-5G
5-Formyl-2-picoline 97%
5-Formyl-2-picoline
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 95 °C/20mmHg
Densité: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 87,8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272279
Numéro CAS: 53014-84-9