Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46104-1G OR46104-5G
APOSOR46104-1GEA 48.6 EUR
APOSOR46104-1G APOSOR46104-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95+%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659752
Numéro CAS: 136818-50-3