Imprimer
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Chloro-3-methoxyphenyl)boronic acid
OR46099-1G OR46099-25G OR46099-5G
APOSOR46099-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46099-1G APOSOR46099-25G APOSOR46099-5G
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
Point de fusion: 232…234 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318965
Numéro CAS: 89694-47-3