Imprimer
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR46088-1G OR46088-250MG
APOSOR46088-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46088-1G APOSOR46088-250MG
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
Point d'ébullition: 40 °C/0,3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656270
Numéro CAS: 27063-90-7