Imprimer
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole
OR46067-10G OR46067-25G OR46067-5G OR46067-1G
APOSOR46067-10GEA 0 EUR
APOSOR46067-10G APOSOR46067-25G APOSOR46067-5G APOSOR46067-1G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol
Formule: C₅H₈N₂O
Poids moléculaire: 112.1298 g/mol
Point d'ébullition: 140…145 °C/0.3mmHg
Point de fusion: 54…55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03419343
Numéro CAS: 180207-57-2